Avantor OmniTop 샘플 튜브® 어셈블리, 멸균됨, single-use
50, OmniTop assembly, C-Flex®, Gamma, PP
공급사: PAW BIOSCIENCE
Jump to:
Product Details & Documents
OmniTop Sample Tubes®는 유체 시료를 얻는 데 사용할 수 있는 편리한 장치입니다. 각 OmniTop 튜브에는 미리 부착된 0,2 µm 환기 필터와 18인치 튜브(C-Flex®, TYGON®, 실리콘 또는 PharMed®)가 함께 제공됩니다.
- 맞춤형 캡 시스템
- 독특한 캡 디자인으로 완벽한 사용자 정의 가능
- 다양한 ID 및 OD 튜브 직경 사용 가능
- 다양한 튜브 소재 선택
- 거의 모든 유형의 튜브로 쉽게 구성
- 싱글 유즈
- 비용 효율적
- 조립 및 설치 기간 단축
- 세척 검증 제거
- 유연한 생산
- 작은 로트에 대한 빠른 배송을 위한 디자인
- 다양한 유리병과 함께 사용할 수 있는 마개
- 개별 포장 또는 매니폴드 구성 가능
이 튜브는 내부의 유체 제거를 용이하기 위해 내부 딥-튜브가 있거나 없는 상태로 제공됩니다.
OmniTop Sample Tubes®는 Terumo SCD-IIB와 같은 표준 튜빙 용접기를 사용하여 생물 반응기 또는 기타 장치에 무균적으로 연결할 수 있습니다. 샘플 튜브는 Genesis SE340 또는 휴대용 배터리 구동 버전 SE640과 같은 튜브 실러를 사용하여 무균적으로 밀봉 및 제거(습식 또는 건식)할 수 있습니다.
밀폐된 시스템에서 바이오의약품 및 시약 전달, 샘플링 및 보관과 가스 교환 전달을 위해 OmniTop을 사용하세요. 벤치 탑, 파일럿 플랜트 및 생산용 바이오리엑터와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 멸균 연결 장치 및 열 또는 RF 튜빙 실러와 함께 적용 가능합니다.
OmniTop Sample Tubes®는 다양한 표준 구성으로 제공되거나 특정 응용 분야에 맞게 맞춤화 할 수 있습니다.
포장: Available individually packaged or configured in manifold
사양
- 용량:50
- 설명:OmniTop assembly, C-Flex®, Gamma
- Material:PP
- Seq:14