벌브 피펫, 클래스 A, 시리얼 번호 포함
0,5, ±0,006 ml, Black
VWRU10124-360
Borosilicate 33 확장 유리로 만든 이 피펫은 ASTM E969 표준에 따라 20°C에서 전달하도록 교정됩니다.
- 간편한 분류를위한 색상 코드
- 개별적으로 시리얼 번호 부여됨
모든 피펫에는 개별 준수 인증서가 함께 제공됩니다. 품질 보증을 위해 고유한 3 자리 숫자와 배치 번호가 피펫에 인쇄됩니다.
- Colour code:Black
- 용량:0,5
- Seq:02
- Tolerance:±0,006 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



