벌브 피펫, 클래스 A, 시리얼 번호 포함
12,5, ±0,03 ml, Orange
제품 번호 VWRU10124-002
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate 33 확장 유리로 만든 이 피펫은 ASTM E969 표준에 따라 20°C에서 전달하도록 교정됩니다.
- 간편한 분류를위한 색상 코드
- 개별적으로 시리얼 번호 부여됨
모든 피펫에는 개별 준수 인증서가 함께 제공됩니다. 품질 보증을 위해 고유한 3 자리 숫자와 배치 번호가 피펫에 인쇄됩니다.
사양
- Colour code:Orange
- 용량:12,5
- Seq:01
- Tolerance:±0,03 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



