VWR®, 현미경용 콘포칼 디쉬
Glass bottom dish, Ø20 mm centre, TC-treated, 35 mm
제품 번호 734-2904
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 mm, PS cell culture dishes with the optical benefits of glass. Dishes are available with Ø 20 mm glass centre, with or without a tissue culture-treated surface.
- 기포 및 내포물 함량이 낮은 균질한 붕규산 유리로 제작됨
- 투명한 의료용 접착체, 무채색
- 매끄럽고 줄무늬가 없는 표면으로 세포 성장에 사용될 수 있는 면적 최대화
- 탭 뚜껑 상단 테두리가 디쉬 테두리와 결합하여 쉽고 안전한 스태킹 가능
- 효과적인 가스 교환을 위한 통풍 뚜껑
- 모든 살아있는 세포 검사에 적합
- 전자빔 조사로 멸균 및 비발열성
Glass thickness: 0,16 to 0,19 mm.
Certifications: ISO 13485:2003 및 ISO 9001:2008 인증.
Documents
사양
- 직경:35 mm
- 설명:Glass bottom dish, Ø20 mm centre, TC-treated
- Cat. No.:734-2904
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact