VWR®, 튜빙, 실리콘
40,00 mm, 5,00 mm, 50,00 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
실리콘, 반투명, 과산화물 교차결합.
- 유연하고 탄력적이며 우수한 물리적 특성
- FDA에 따라 식품과 함께 사용하기에 적합
- GMP 조건, ISO 13485, 각 롤과 함께 제공되는 적합성 인증서를 준수하여 제작
실험실 및 의료 분야, 약국, 생명 공학, 발효 및 제약 생산용. 생물학적으로 중성 (USP Class VI). Eur. Ph. (2Nd ed.) 준수.
온도 저항성: −50 ~ +200 °C (최대 250 °C)
Hardness (Shore durometer A): 60 ±5
밀도: 1,16
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색CoC Tubing silicone.pdf CoC VWR® Tubing silicone.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI228-0701_3984378 CoC_VWRI228-0701_4019555 CoC_VWRI228-0701_4647797 COC_VWRI228-0701_5324326 COC_VWRI228-0701_5383885
More
VWRI228-0726_BSE-TSE VWRI228-1517_TUBING SILICONE 3 X 6 MM_BSE_REV0
BSE/TSE Certificates
VWR® for filtration
Product Literature
사양
- 튜브 외부 직경:50,00 mm
- 튜브 내부 직경:40,00 mm
- 벽 두께:5,00 mm