깔때기, 분석용
84,6 mm, 52,0, 7,1, 45 mm
제품 번호 VWRU414004-274
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 빠른 여과를 위한 58° 각도의 내부 리브
- 공기가 여과지 아래에 갇히는 것을 방지하는 외부 리브
- 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
표준 여과지와 함께 사용하도록 제작되었습니다. 원뿔 각도 60°.
사양
- Funnel O-Ø:45 mm
- 길이:84,6 mm
- Seq:04
- Stem O-Ø:7,1
- Stem length:52,0