VWR®, 디지털 미니 블록 히터
Mini block heater with heated lid***, 1, 0,075 kW, Ambient +5...100, ±0,2, ±0,3
제품 번호 460-0337
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
미니 블록 히터는 정확하고 반복 가능한 결과가 필요한 분야에 적합합니다. 이 개인 크기의 장치는 최소한의 벤치 공간을 차지합니다. 가열식 뚜껑이 있거나 없는 모델을 선택할 수 있습니다. 이 장치는 면역 분석, ELISA, LAMP 분석, 효소 반응, 변성 및 혈액 은행에 이상적입니다.
- 온도 및 시간 LED 디스플레이
- 주변 온도 범위 +5 ~ 100°C
- 온도 정확도: ±0,5 °C (가열 뚜껑이 있는 모델 ±0,3 °C)
- 외부 온도계 또는 온도 장치의 온도 교정을 통해 제어되는 마이크로프로세서
- 온도 범위: 1초 ~ 160시간 또는 연속 모드
- 샘플 튜브 내 응축을 줄이는 데 도움이 되는 가열 뚜껑
- 0.2 ~ 50ml 용량의 튜브를 위한 교체 가능한 미니 가열 블록 수용
: 가열 뚜껑이 있는 미니 블록 히터에는 15, 50ml 튜브용 블록(460-0342 및 462-0343)을 사용할 수 없습니다.
: 히팅 블록은 포함되어 있지 않으므로, 별도로 주문해야 합니다.
: ** EU/CH-plug *** UK-plug
사양
- Heating capacity:0,075 kW
- No. of blocks:1
- 온도 범위:Ambient +5...100
- Accuracy:±0,3
- Temp. stability:±0,2
- Type:Mini block heater with heated lid***
- Cat. No.:460-0337
- W×D×H:127×160×123 mm
- Weight:1,3 kg