Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
1000, 29/32, 105 mm, 225 mm
제품 번호 215-3865
공급사:   VWR Collection
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
제품 번호 215-3865
공급사:  VWR Collection
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
1000, 29/32, 105 mm, 225 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass according to ISO 4796.
  • High resistance to chemicals and thermal shock
  • Available in capacities from 10 to 2000 ml
  • Hollow glass stopper and ground joint
These reagent bottles have a precise ground neck to ensure a water- and air-tight connection between the bottle and the glass stopper. All components are made from borosilicate 3.3 glass and are, therefore, ideal for the storage of aggressive and hot media.
사양
  • 외부 직경:
    105 mm
  • NS:
    29/32
  • 용량:
    1000
  • 높이:
    225 mm
  • Seq:
    07