Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
50, 14/23, 42 mm, 78 mm
제품 번호 215-3861
공급사:   VWR Collection
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
제품 번호 215-3861
공급사:  VWR Collection
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
VWR®, 시약 보틀, 좁은 목, 표준 원형 마개
50, 14/23, 42 mm, 78 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass according to ISO 4796.
  • High resistance to chemicals and thermal shock
  • Available in capacities from 10 to 2000 ml
  • Hollow glass stopper and ground joint
These reagent bottles have a precise ground neck to ensure a water- and air-tight connection between the bottle and the glass stopper. All components are made from borosilicate 3.3 glass and are, therefore, ideal for the storage of aggressive and hot media.
사양
  • 외부 직경:
    42 mm
  • NS:
    14/23
  • 용량:
    50
  • 높이:
    78 mm
  • Seq:
    03