Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 미니 볼텍스 믹서
VWR®, 미니 볼텍스 믹서
Pulsing mini vortex mixer with EU/UK plug (and CH adapter)
제품 번호 444-1041
   Waste Reducing
공급사:   VWR Collection
VWR®, 미니 볼텍스 믹서
제품 번호 444-1041
공급사:  VWR Collection
   Waste Reducing
VWR®, 미니 볼텍스 믹서
VWR®, 미니 볼텍스 믹서
Pulsing mini vortex mixer with EU/UK plug (and CH adapter)
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
Ergonomic mini vortex mixers with features to suit different applications, these compact units provide optimum comfort and minimal stress.
  • Continuous or touch mode operation (except fixed speed unit which has touch mode only)
  • Can be used at 4 to 40 °C (maximum 85% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
  • Pulsing model has unique action which reduces heat generation and ensures efficient mixing and disruption
  • Digital and pulsing units have timer, 1 s to 160 h
The analogue unit features low speed start up for gentle shaking or high speed vigorous mixing.
The fixed-speed unit starts mixing when the cup head is pressed down, it provides vigorous vortexing at full speed.
The digital model is ideal for applications that need reproducible results as the microprocessor control maintains the set speed. The timer displays elapsed time or can be programmed to a user-defined time limit and will switch off when elapsed time reaches zero.
The pulsing model provides powerful pulsing, ensuring complete cell disruption within minutes for glass bead procedures.
Delivery information: Supplied with 1830 mm power cord with EU and UK plug or CH adapter, cup head, 7,6 cm head and 7,6 cm rubber head cover, the pulsing vortex mixer is also supplied with a 1,5 to 2 ml microtube holder with built-in cup head.
Caution: Maximum speed will vary depending on which accessory is used.
* Can only be used with insert retainer 444-7048
** Can only be used with tube holder 444-0217
사양
  • 설명:
    Pulsing mini vortex mixer with EU/UK plug (and CH adapter)
  • Seq:
    007
  • Shaking motion:
    Orbital
  • Cat. No.:
    444-1041
  • Orbit:
    2,5 mm
  • Speed range:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Model:
    Pulsing
  • W×D×H:
    112×178×135 mm
  • Motor input:
    150 W
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
  • Weight:
    4,1 kg
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 컵 헤드 및 컵 헤드 커버, 76 mm Ø
    컵 헤드 및 컵 헤드 커버, 76 mm Ø
    444-0208
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 폼 인서트, 홀이 없는 블랭크*
    폼 인서트, 홀이 없는 블랭크*
    444-0211
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 액세서리(튜브, 마이크로 플레이트, 마이크로 튜브 등)와 용기 하네스를 고정하는 인서트 리테이너
    액세서리(튜브, 마이크로 플레이트, 마이크로 튜브 등)와 용기 하네스를 고정하는 인서트 리테이너
    444-7048
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 삼각 플라스크*와 함께 사용하기 위한 용기 하네스
    삼각 플라스크*와 함께 사용하기 위한 용기 하네스
    444-7050
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 9-25mm Ø 튜브용 폼 인서트 (예 : 5 ml 컬쳐 튜브)*
    9-25mm Ø 튜브용 폼 인서트 (예 : 5 ml 컬쳐 튜브)*
    444-7051
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 12 × 1,5/2,0 마이크로센트리퓨즈 튜브용 홀더 (진동 볼텍스 믹서(vortex mixer) 444-0206 포함)
    12 × 1,5/2,0 마이크로센트리퓨즈 튜브용 홀더 (진동 볼텍스 믹서(vortex mixer) 444-0206 포함)
    444-0214
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 액세서리(튜브, 마이크로 플레이트, 마이크로 튜브 등)와 용기 하네스를 고정하는 인서트 리테이너
    액세서리(튜브, 마이크로 플레이트, 마이크로 튜브 등)와 용기 하네스를 고정하는 인서트 리테이너
    VWRU58816-132
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 컵 헤드, 76 mm Ø
    컵 헤드, 76 mm Ø
    VWRU58816-152
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 444-0210에 포함된 96 웰 플레이트 또는 딮 웰 블록용 폼 인서트 마이크로 플레이트 홀더*
    444-0210에 포함된 96 웰 플레이트 또는 딮 웰 블록용 폼 인서트 마이크로 플레이트 홀더*
    444-0219
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 리테이너가 있는 튜브 홀더 키트 (상기 상세 설명)
    리테이너가 있는 튜브 홀더 키트 (상기 상세 설명)
    444-7047
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 14-19mm Ø 튜브용 폼 인서트 (예 : 15 ml 원심분리 튜브)*
    14-19mm Ø 튜브용 폼 인서트 (예 : 15 ml 원심분리 튜브)*
    444-7052
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 20-25mm Ø 튜브용 폼 인서트 (예 : 50 ml 원심분리 튜브)*
    20-25mm Ø 튜브용 폼 인서트 (예 : 50 ml 원심분리 튜브)*
    444-7053
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 컵 헤드, 76 mm Ø
    컵 헤드, 76 mm Ø
    444-7058
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Head cover only for 444-7058, 76 mm Ø
    Head cover only for 444-7058, 76 mm Ø
    444-7059
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 소형 컵 헤드
    소형 컵 헤드
    444-7060
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 앰플 튜브 어댑터 10-17mm Ø (상기 상세 설명)
    앰플 튜브 어댑터 10-17mm Ø (상기 상세 설명)
    444-0213
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 앰플 튜브 어댑터 15-17mm Ø (상기 상세 설명)
    앰플 튜브 어댑터 15-17mm Ø (상기 상세 설명)
    444-0212
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 연속 작동을 위한 0.5ml 마이크로 튜브용 튜브 홀더, 24 개 튜브 수용**
    연속 작동을 위한 0.5ml 마이크로 튜브용 튜브 홀더, 24 개 튜브 수용**
    444-0215
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 연속 작동을 위한 1,5/ 2,0 ml 마이크로 튜브용 튜브 홀더, 18 개 튜브 수용**
    연속 작동을 위한 1,5/ 2,0 ml 마이크로 튜브용 튜브 홀더, 18 개 튜브 수용**
    444-0216
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 인서트 리테이너(444-7048)와 함께 사용할 인서트 세트는 다음으로 구성됩니다:
    구멍이 없는 1x 폼 인서트 (444-0211); 9-13 mm 튜브 (444-7051)를 고정하기위한 1x 폼 인서트; 14-19 mm 튜브 (444-7052)를 고정하기위한 1x 폼 인서트; 20 ~ 29mm 튜브를 고정하는 1 × 폼 인서트 (444-7053)
    인서트 리테이너(444-7048)와 함께 사용할 인서트 세트는 다음으로 구성됩니다:
    구멍이 없는 1x 폼 인서트 (444-0211); 9-13 mm 튜브 (444-7051)를 고정하기위한 1x 폼 인서트; 14-19 mm 튜브 (444-7052)를 고정하기위한 1x 폼 인서트; 20 ~ 29mm 튜브를 고정하는 1 × 폼 인서트 (444-7053)
    444-7049
    Log in 재고 확인
    1 * 1 SET
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 15ml 및 50ml 튜브용 단일 튜브 홀더, 핸즈 프리 쉐이킹, 최대 15cm 길이의 튜브 또는 마이크로 튜브용 어댑터 (444-0215 또는 444-0216) 수용
    15ml 및 50ml 튜브용 단일 튜브 홀더, 핸즈 프리 쉐이킹, 최대 15cm 길이의 튜브 또는 마이크로 튜브용 어댑터 (444-0215 또는 444-0216) 수용
    444-0217
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • 444-0209에 포함된 48 × 0,25-2,0 ml 마이크로 원심 분리기 튜브용 폼 인서트 *
    444-0209에 포함된 48 × 0,25-2,0 ml 마이크로 원심 분리기 튜브용 폼 인서트 *
    444-0218
    Log in 재고 확인
    1 * 2 items