Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, Griffin
1500, 165 mm, 120 mm, 200 - 1400 ml
  VWRU10754-962
비커, 낮은 형태, Griffin
  VWRU10754-962
비커, 낮은 형태, Griffin
비커, 낮은 형태, Griffin
1500, 165 mm, 120 mm, 200 - 1400 ml
₩82,131
1 * 4 items
VWR® 낮은 형태의 Griffin 비커는 고품질 Type 1, 클래스 A, 33 팽창 붕규산 유리로 만들어졌습니다. 나팔 모양의 두꺼운 상부에 우수한 주입 특성을 갖도록 설계된 주둥이가 있는 것이 특징입니다.
  • 두 배로 늘어난 용량
  • 균일한 벽 두께
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성
흰색 눈금과 내구성 있는 마킹 영역으로 인쇄됩니다.
Certifications: ASTM E960, E960-93 충족
  • 외부 직경:
    120 mm
  • 눈금 범위:
    200 - 1400 ml
  • 용량:
    1500
  • 높이:
    165 mm
  • Seq:
    09