Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, Griffin
비커, 낮은 형태, Griffin
4000, 250 mm, 160 mm, 500 - 3500 ml
제품 번호 VWRU10754-762
공급사:   VWR Collection
비커, 낮은 형태, Griffin
제품 번호 VWRU10754-762
공급사:  VWR Collection
비커, 낮은 형태, Griffin
비커, 낮은 형태, Griffin
4000, 250 mm, 160 mm, 500 - 3500 ml
Jump to:
Price
₩109,359
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
VWR® 낮은 형태의 Griffin 비커는 고품질 Type 1, 클래스 A, 33 팽창 붕규산 유리로 만들어졌습니다. 나팔 모양의 두꺼운 상부에 우수한 주입 특성을 갖도록 설계된 주둥이가 있는 것이 특징입니다.
  • 두 배로 늘어난 용량
  • 균일한 벽 두께
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성
흰색 눈금과 내구성 있는 마킹 영역으로 인쇄됩니다.
Certifications: ASTM E960, E960-93 충족
사양
  • 외부 직경:
    160 mm
  • 눈금 범위:
    500 - 3500 ml
  • 용량:
    4000
  • 높이:
    250 mm
  • Seq:
    11