주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, 튼튼함

비커, 낮은 형태, 튼튼함

2000, 200 ml, 200 - 1800 ml
제품 번호 VWRU10536-518
공급사:   VWR Collection
비커, 낮은 형태, 튼튼함
제품 번호 VWRU10536-518
공급사:  VWR Collection
비커, 낮은 형태, 튼튼함
비커, 낮은 형태, 튼튼함

2000, 200 ml, 200 - 1800 ml

Jump to:
Price
₩574,354
Log in 재고 확인
1 * 4 items
Product Details & Documents

VWR® 낮은 형태의 튼튼한 비커는 표준 비커보다 기계적으로 더 강하고 향상된 안전성과 함께 더 긴 수명을 위해 설계되었습니다.

  • 강화된 림과 주둥이 포함
  • 붕규산 유리 제조
  • 두꺼운 벽과 무거운 베이스

내구성이 있는 매트한 마감 마킹 영역과 흰색으로 인쇄된 눈금

Certifications: ASTM E960 Type-2 사항에 따라 제조되었습니다.

사양
  • 눈금 간격:
    200 ml
  • 눈금 범위:
    200 - 1800 ml
  • 용량:
    2000
  • Seq:
    05