주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM

버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM

7,41, Phosphate, Colourless, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Catalog # 85516.260
Supplier:   VWR Chemicals
버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM
Catalog # 85516.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM
버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM

7,41, Phosphate, Colourless, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL

CAS Number:  
Price
₩140,844
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • ISO 17034에 따른 인증된 표준 물질 (CRM)
  • AnalaR® NORMAPUR® 등급 분석 시약으로 제조된 용액입니다.
  • ±0,02 pH 단위의 정확도에 대한 라벨의 실제 분석 값
  • NIST에서 SRM으로 추적 가능
  • 추적성을 위한 배치 번호 및 포장 날짜

vwr.com에서 제공하는 분석 인증서

Certifications: 인증번호 542-RM으로 BELAC에서 인증된 ISO 17034에 따라 생산 및 인증되었습니다. 이러한 CRM의 사용에 대한 모든 정보는 분석 인증서에서 찾을 수 있습니다.

Specifications

Specifications

  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • pH buffer type:
    Phosphate
  • Pk:
    500 mL
  • Reference temperature:
    25 °C
  • Colour:
    Colourless
  • pH value:
    7,41

Specifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.