주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM

6,87, Phosphate, Colourless, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
제품 번호 85515.260
공급사:   VWR Chemicals
버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM
제품 번호 85515.260
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM
버퍼 용액, CRMs, 25 °C AVS TITRINORM

6,87, Phosphate, Colourless, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL

Jump to:
CAS Number:  
Price
₩69,472
Log in 재고 확인
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • ISO 17034에 따른 인증된 표준 물질 (CRM)
  • AnalaR® NORMAPUR® 등급 분석 시약으로 제조된 용액입니다.
  • ±0,02 pH 단위의 정확도에 대한 라벨의 실제 분석 값
  • NIST에서 SRM으로 추적 가능
  • 추적성을 위한 배치 번호 및 포장 날짜

vwr.com에서 제공하는 분석 인증서

 : 인증번호 542-RM으로 BELAC에서 인증된 ISO 17034에 따라 생산 및 인증되었습니다. 이러한 CRM의 사용에 대한 모든 정보는 분석 인증서에서 찾을 수 있습니다.

사양

사양

  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • pH buffer type:
    Phosphate
  • Pk:
    500 mL
  • Reference temperature:
    25 °C
  • Colour:
    Colourless
  • pH value:
    6,87

사양