VWR®, 안전 마개
Safety waste cap, including connector for exhaust filter, GL 45, 2× for tubing 1,6/3,2 mm OD, 1× for tubing 6,4 - 9 mm OD
제품 번호 590-0044
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
용매 증기나 유해 가스에 노출되지 않고 용매 폐기물을 안전하게 수거하세요. 고품질 재료(PTFE,PP)는 연구원과 환경에 최대한의 안전을 보장합니다.
- HPLIC 시스템에 권장
- 활성적인 유기 용매에 대한 내화학성
- 다양한 HPLC 기기의 누출 연결용 튜브 커넥터(튜브 연결부가 있는 안전 폐기물 캡에만 해당)
Ordering information: 배기 필터는 별도로 주문해야 합니다.
사양
- Thread:GL 45
- 설명:Safety waste cap, including connector for exhaust filter
- Seq:03
- Connector:2× for tubing 1,6/3,2 mm OD, 1× for tubing 6,4 - 9 mm OD