Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 여과 장치
VWR®, 여과 장치
With 2000 ml flask, 500, Borosilicate glass 3.3
제품 번호 511-0266
공급사:   VWR Collection
VWR®, 여과 장치
제품 번호 511-0266
공급사:  VWR Collection
VWR®, 여과 장치
VWR®, 여과 장치
With 2000 ml flask, 500, Borosilicate glass 3.3
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
  • 아주 우수한 내화학성
  • 탁월한 온도 저항성
  • 1000 또는 2000 ml 플라스크와 함께 사용가능
  • 300 및 500 ml 용량의 깔때기
깔때기, 프리트 베이스, 캡, 47 mm Ø 스프링 클램프 및 그라운드 조인트 플라스크가 있는 유리 여과 장치. 이 장치는 일반 여과에 권장됩니다. 응용 분야에는 부식성 용액 필터링, HPLC 용매에서 입자 제거, 고체상 추출 디스크를 사용한 여과 분석 등이 있습니다. 지지대에는 밀봉된 거친 다공성의 fritted disc가 있습니다.
사양
  • 용량:
    500
  • 설명:
    With 2000 ml flask
  • Material:
    Borosilicate glass 3.3
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Spare gasket, PTFE, 47 mm, for filtration apparatus
    Spare gasket, PTFE, 47 mm, for filtration apparatus
    511-0667
    Log in 재고 확인
    1 * 5 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Spring clamp, aluminium, 47 mm for filtration apparatus
    Spring clamp, aluminium, 47 mm for filtration apparatus
    511-0269
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Spare glass base and cap for filtration apparatus, 47 mm
    Spare glass base and cap for filtration apparatus, 47 mm
    511-0270
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Spare ground joint flask for filtration apparatus, 1000 ml capacity
    Spare ground joint flask for filtration apparatus, 1000 ml capacity
    511-0271
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Spare glass funnel 300 ml for filtration apparatus, borosilicate 3.3 glass
    Spare glass funnel 300 ml for filtration apparatus, borosilicate 3.3 glass
    511-0267
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Spare glass funnel 500 ml for filtration apparatus, borosilicate 3.3 glass
    Spare glass funnel 500 ml for filtration apparatus, borosilicate 3.3 glass
    511-0268
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    재고 여부
    Price
  • Spare ground joint flask for filtration apparatus, 2000 ml capacity
    Spare ground joint flask for filtration apparatus, 2000 ml capacity
    511-0272