파우더 깔때기, 유리
100 mm, 25
10546-048
Type 1 클래스 A 붕규산 3.3 팽창 유리로 제작되었습니다.
- 무겁고 균일한 벽으로 구성
- 긴 서비스 수명을 위한 내화 광택 림 및 스템
- 내화학성
- 흰색 프린팅
깔때기는 짧고 넓은 스템을 가지고 있으며 반응 용기에 분말 화학 물질을 첨가하는 데 유용합니다.
Certifications: ASTM E-1095 표준 만족
- Funnel O-Ø:100 mm
- Seq:03
- Stem O-Ø:25