혈액 은행용 일회용 스포이드, VWR®
4,0, 25, 1,9, 129 mm, +, 백 당 20
VWRU414004-038
깨지지 않는 일체형 피펫은 깨진 유리 및 감염 물질에 노출될 위험을 제거합니다. 투명한 낮은 농도 PE로 몰딩되며 생물학적 유체 및 대부분의 산성에 불활성입니다.
- 산산조각나거나 부서지지 않음
- 액체 질소에 사용 가능
- 무독성 및 불활성화
- 삽입 및 제거할 bulb 없음
- 균일한 드롭 크기
낮은 친화성 표면은 결합으로 인한 세포 손실 및 귀중한 단백질 손실을 줄입니다. 일회용 스포이드는 밀봉, 냉장이 가능하며 빠르고 안전한 유체 전달에 필요한 작업에 적합합니다. 가스 멸균도 가능합니다.
- Packed:백 당 20
- Sterile:+
- 용량:4,0
- 길이:129 mm
- Seq:42
- Drops per ml:25
- Bulb draw:1,9