주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각

VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각

20 L, 100
제품 번호 216-1927
공급사:   VWR Collection
VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각
제품 번호 216-1927
공급사:  VWR Collection
VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각
VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각

20 L, 100

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

이 카보이는 용액과 배지를 보관하고 분주하는 데 유용합니다.

  • 우수한 내화학성
  • 멸균수 보관에 적합
  • 분주된 양을 식별하기 위해 눈금 새겨짐

PP 카보이는 반복적인 박테리아 증식을 막기 위해 다시 채우기 전에 오토클레이브를 할 수 있습니다. HDPE 카보이는 –100 ~ +100 °C에서 사용합니다.

참고: 오토클레이브 전에 항상 카보이의 캡을 제거하십시오.

Certifications: 레진은 US FDA 21 CFR, USP Class VI를 충족합니다.

사양
  • 용량:
    20 L
  • Neck-Ø:
    100
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.