VWR®, 하구병, 넓은 목, 사각
20 L, 100
제품 번호 216-1907
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 카보이는 용액과 배지를 보관하고 분주하는 데 유용합니다.
- 우수한 내화학성
- 멸균수 보관에 적합
- 분주된 양을 식별하기 위해 눈금 새겨짐
PP 카보이는 반복적인 박테리아 증식을 막기 위해 다시 채우기 전에 오토클레이브를 할 수 있습니다. HDPE 카보이는 –100 ~ +100 °C에서 사용합니다.
참고: 오토클레이브 전에 항상 카보이의 캡을 제거하십시오.
Certifications: 레진은 US FDA 21 CFR, USP Class VI를 충족합니다.
Documents
사양
- 용량:20 L
- Seq:03
- Neck-Ø:100