Multiwell 셀 컬쳐 플레이트, VWR®
4-well plates, flat bottom, non-treated, Clear, 1,96, 1,0 ml, +, 1/bag
제품 번호 732-2904
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR multiwell 셀 컬쳐 플레이트는 표면 처리를 선택할 수 있습니다.
- 균일한 웰(well) 볼륨으로 동일한 배양 면적 보장
- 줄무늬가 없고 매끈한 웰 표면으로 배양 면적 최대화
- 웰을 잘 덮어줄 수 있게 뚜껑에 균일한 링이 포함되어 있어 증발을 줄여줌
- 단일 위치의 뚜껑으로 오염 및 취급 부주의 위험 감소
- 영숫자 코드가 있는 웰(well)로 각 웰의 처리를 쉽게 식별 가능
- 모든 일반 기기 및 자동화와 사용하기 적합
- 전자선 조사로 멸균 처리
- DNase,RNase free. 비발열성
세포 부착 표면 증가 : 이 고도의 친수성 표면은 기존 세포 배양 표면에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 표면 처리로 인해 cell spreading 및 attachment을 개선할 수 있습니다. 또한 표면 처리는 cell phenotype, 스트레스가 많은 배양 조건 및 부착을 위해 추가 생물학적 코딩이 필요하기 때문에 잘 부착되지 않는 세포에 적합합니다.
TC-treated: 이 플레이트는 일관된 셀의 부착과 배양을 위해 진공 가스 플라즈마 처리되었습니다.
Non treated: 세포 부착이 없어야 할 용도에 적합한 셀 및 티슈 컬쳐 플레이트.
배양 면적 = 웰 당 cm².
Certifications: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
포장: 벗겨서 여는 종이/플라스틱 블리스터 팩에 개별포장됨.
사양
- Packed:1/bag
- Recommended working volume:1,0 ml
- Sterile:+
- Colour:Clear
- 설명:4-well plates, flat bottom, non-treated
- Seq:02
- Culture area:1,96
- Cat. No.:732-2904
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



