눈금 표시 피펫, 클래스 A
5, ±0,01 ml, White, 400 mm
VWRU10546-014
붕규산 3.3 팽창 유리, 클래스 A.
- 재사용 가능
- 간편한 분류를 위한 색상 코드
전달을 위해 20°C에서 교정됨 해당 피펫은 번호가 매겨지지 않았거나 배치 인증을 받았습니다.
: ASTM E438 Type 1 Class A 붕규산 33 팽창 유리로 ASTM 사양 E969에 따라 제작되었습니다. 피펫은 ASTM 사양 E1273에 따라 색상으로 구분됩니다.
- Colour code:White
- 용량:5
- 길이:400 mm
- Seq:05
- Tolerance:±0,01 ml