Orders LinkContactUsLinkComponent
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브
3, 70 mm, 11 mm, PS, Non graduated
  212-0668
테두리가 없는 테스트 튜브
  212-0668
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브
3, 70 mm, 11 mm, PS, Non graduated
1 * 6.000 items
폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 반투명.
광범위한 적용을 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.
  • 외부 직경:
    11 mm
  • Type:
    Non graduated
  • 용량:
    3
  • 길이:
    70 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    03