VWR®, 흡착제 - 기름, 물 및 화학 물질 기반 유출을 위한 매트, 롤 및 양말
Absorbent socks for, oil, water, chemicals, grey, 43, Box, 1220×76 mm
121-0144
VWR® 흡착제 및 유출 방지 제품은 예상치 못한 유출, 누출, 드립 또는 기타 사고로부터 연구원과 작업 환경을 안전하게 보호합니다.
- 오일, 물, 솔벤트 및 냉각제를 포함한 다양한 산업용 액체를 흡수합니다
- 물을 흡수하므로 야외에 둘 수 없습니다
- 유지보수 및 범용 흡착제
케미컬, 기름 및 물과 함께 사용합니다.
색깔: 그레이
Documents
- 용량:43
- 설명:Absorbent socks for, oil, water, chemicals, grey
- 길이×너비:1220×76 mm
- Packed:Box