Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 샘플 디퍼
VWR®, 샘플 디퍼
Sample dippers, Blue, PP, 275 mm, 52 mm, 125, Screw cap
제품 번호 331-0294
공급사:   VWR Collection
VWR®, 샘플 디퍼
제품 번호 331-0294
공급사:  VWR Collection
VWR®, 샘플 디퍼
VWR®, 샘플 디퍼
Sample dippers, Blue, PP, 275 mm, 52 mm, 125, Screw cap
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents
모든 샘플 디퍼는 파란색 PP로 만들어지며 스냅 핸들이있는 병으로 구성됩니다.
  • 동일한 컨테이너에서 테스트를 위해 샘플을 수집하고 처리하도록 설계된 컨테이너로 교차 오염의 위험이 없습니다.
  • 샘플의 무결성을 보장하기 위해 밀봉된 지퍼 백에 감마 멸균 및 개별 포장
주문 정보: 힌지 플러그 또는 스크류 캡으로 제공됩니다.
주의: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904
사양
  • Closure type:
    Screw cap
  • 직경:
    52 mm
  • 용량:
    125
  • Colour:
    Blue
  • 설명:
    Sample dippers
  • 길이:
    275 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    02