VWR®, 샘플 디퍼
Sample dippers, Blue, PP, 305 mm, 52 mm, 180, Screw cap
모든 샘플 디퍼는 파란색 PP로 만들어지며 스냅 핸들이있는 병으로 구성됩니다.
- 동일한 컨테이너에서 테스트를 위해 샘플을 수집하고 처리하도록 설계된 컨테이너로 교차 오염의 위험이 없습니다.
- 샘플의 무결성을 보장하기 위해 밀봉된 지퍼 백에 감마 멸균 및 개별 포장
: 힌지 플러그 또는 스크류 캡으로 제공됩니다.
: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904
- Closure type:Screw cap
- 직경:52 mm
- 용량:180
- Colour:Blue
- 설명:Sample dippers
- 길이:305 mm
- Material:PP
- Seq:01