Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 정밀 저울, S 시리즈
S123, 120, 0,001, Ø 80 mm, ±3
  611-3364
VWR®, 정밀 저울, S 시리즈
  611-3364
VWR®, 정밀 저울, S 시리즈
S123, 120, 0,001, Ø 80 mm, ±3
1 * 1 items
S 시리즈 정밀 저울은 디자인과 품질을 결합하고, 작은 설치 공간을 가진 휴대용 저울에 더 높은 사양 모델의 모든 기능을 통합합니다. 정교한 소프트웨어와 고성능 로드 셀은 이 저울에 최대 4200 g의 용량을 제공합니다.
  • 고해상도 로드셀 계량 시스템
  • 외부 교정
  • 대비 조절이 가능한 백라이트가 있는 LCD
  • Under hook 계량
  • 플라스틱 보호 커버
  • 내부 어큐뮬레이터로 작동
이 저울에는 데이터베이스와 실험실, 연구 부서, 제형 및 품질 관리 분야에서 사용하기에 적합한 많은 고급 기능이 내장되어 있습니다.
Delivery information: 공장 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
  • 모델:
    S123
  • 팬/플랫폼 크기:
    Ø 80 mm
  • Seq:
    01
  • Readability:
    0,001
  • Weighing cap.:
    120
  • Linearity:
    ±3