VWR®, 정밀 저울, S 시리즈
S303, 310, 0,001, Ø 80 mm, ±3
Catalog # 611-3352
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
S 시리즈 정밀 저울은 디자인과 품질을 결합하고, 작은 설치 공간을 가진 휴대용 저울에 더 높은 사양 모델의 모든 기능을 통합합니다. 정교한 소프트웨어와 고성능 로드 셀은 이 저울에 최대 4200 g의 용량을 제공합니다.
- 고해상도 로드셀 계량 시스템
- 외부 교정
- 대비 조절이 가능한 백라이트가 있는 LCD
- Under hook 계량
- 플라스틱 보호 커버
- 내부 어큐뮬레이터로 작동
이 저울에는 데이터베이스와 실험실, 연구 부서, 제형 및 품질 관리 분야에서 사용하기에 적합한 많은 고급 기능이 내장되어 있습니다.
Delivery information: 공장 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Documents
VWR® for Weighing
Product Literature
Specifications
- 모델:S303
- 팬/플랫폼 크기:Ø 80 mm
- Seq:03
- Readability:0,001
- Weighing cap.:310
- Linearity:±3