VWR®, 일회용, 정전기 방지 평량 보트
Small, 25, 38, White
제품 번호 VWRU10770-452
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS, 육각형.
- 바닥이 평평하여 기울임을 방지함
- 경사진면으로 정확한 이송 가능
- 최대 +70 °C 내열성
이 보트는 표면이 매끄러워 시료 손실을 최소화하면서 정확한 주입을 가능하게 합니다. 생물학적으로 불활성이며 희석액 및 약산, 수용액, 알코올 및 염기에 내성이 있습니다. 이 보트는 신축성이 있어 샘플 주입을 위해 모든 지점에서 구부러질 수 있습니다.
포장: 평량 보트는 클린룸에서 생산되고 플라스틱 백으로 포장됩니다.
사양
- Colour:White
- 설명:Small
- Seq:02
- Int.Ø bottom:25
- Int.Ø top:38