VWR®, 라운드 캡(Bouffant cap), PP
Blue, 610 mm, 백
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
부직포 PP로 만든 라운드 캡(Bouffant cap).
- 라텍스 미포함
- 신축성 밴드
무게: 12 g/m²
포장: 상자나 가방에 제공됩니다.
사양
- 직경:610 mm
- Packed:백
- Colour:Blue
- Seq:6
- Cat. No.:113-8288
- Garment application:Laboratory