VWR®, 방문자 코트, PP, 일회용, 신축성 손목
지퍼 잠금, 한 사이즈, White, XL, 102 cm
제품 번호 113-8271
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
부직포 PP로 만든 이러한 일회용 실험실 코트는 테이퍼 칼라와 두 개의 측면 포켓이 특징입니다. 중요하지 않은 용도에 적합.
- 바운드 솔기
- 신축성 손목
- 프레스 스터드 잠금 또는 지퍼 잠금 (113-8271)
- 포켓 2 개
길이: 1020 mm; 870 mm (슬리브)
무게: 40 g/m²
색상: 흰색
사양
- 의류 사이즈:XL
- Colour:White
- 설명:지퍼 잠금, 한 사이즈
- 길이:102 cm
- Seq:04
- Cat. No.:113-8271
- Garment application:General Purpose|Laboratory
- Gender:Unisex
- Pockets:With pockets
- Weight:40 g/m²