VWR®, 작업복, PP, 후드
White, M
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
부직포 PP로 만든 작업복입니다. 중요하지 않은 분야에 적합합니다.
- 후드, 긴소매 및 바지
- 신축성 있는 허리, 손목 및 발목
- 바운드 솔기 및 지퍼 잠금
무게: 40 g/m²
색상: 화이트
사양
- 의류 사이즈:M
- Colour:White
- Seq:01
- Cat. No.:113-8261
- Garment application:General Purpose|Industrial
- Weight:40 g/m²