Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 바이저(visor) 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
VWR®, 바이저(visor) 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
Standard, White, 510 mm
제품 번호 113-8251
공급사:   VWR Collection
VWR®, 바이저(visor) 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
제품 번호 113-8251
공급사:  VWR Collection
VWR®, 바이저(visor) 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
VWR®, 바이저(visor) 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
Standard, White, 510 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents
Bouffant caps made from non woven PP. For non critical applications.
  • With visor (white or blue)
  • Latex-free
  • Available with mesh cap for use with long hair
Weight: 12 g/m².
 : 백으로 제공.
사양
  • 직경:
    510 mm
  • Colour:
    White
  • 설명:
    Standard
  • Cat. No.:
    113-8251
  • Garment application:
    Laboratory