Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 클립 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
VWR®, 클립 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
White, 500 mm, 백
제품 번호 113-8250
공급사:   VWR Collection
VWR®, 클립 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
제품 번호 113-8250
공급사:  VWR Collection
VWR®, 클립 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
VWR®, 클립 포함 라운드 캡(Bouffant cap), PP
White, 500 mm, 백
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
사양
  • 직경:
    500 mm
  • Packed:
  • Colour:
    White
  • Seq:
    1
  • Cat. No.:
    113-8250
  • Garment application:
    Laboratory