VWR®, 라운드 캡(Bouffant cap), PP
Blue, 530 mm, 박스
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
부직포 PP로 만든 라운드 캡(Bouffant cap).
- 라텍스 미포함
- 신축성 밴드
무게: 12 g/m²
Packaging: 상자나 가방에 제공됩니다.
Specifications
- 직경:530 mm
- Packed:박스
- Colour:Blue
- Seq:3
- Cat. No.:113-8245
- Garment application:Laboratory