Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 작업복, SMS
VWR®, 작업복, SMS
White, XXL
제품 번호 113-8229
공급사:   VWR Collection
VWR®, 작업복, SMS
제품 번호 113-8229
공급사:  VWR Collection
VWR®, 작업복, SMS
VWR®, 작업복, SMS
White, XXL
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 50 items
Product Details & Documents
독특한 3층 적층 구조의 스펀본드 원단인 통기성이 있고 부드러운 SMS으로 만들어진 내구성 있는 정전기 방지 작업복은 높은 인장 강도와 단단함을 제공하고 유체 및 미립자를 방지합니다.
  • 신축성 있는 후드
  • 덮개가 있는 지퍼 잠금
  • 신축성 있는 소매, 발목 및 허리, 엄지고리
  • 서지 소매 (스티치 방법)
  • 낮은 보푸라기 성능
이 작업복은 의료, 산업, 실험실, 전자 및 제약 분야에서 사용할 수 있습니다. 중요 환경 (IEST-RP-CC003.3 - Level I) 및 ISO Class 5 + 6 클린룸에서 사용하기에 적합합니다.
무게: 60 g/m²
EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Type 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Type 6), EN 1073-2:2002; Cat. III
Certifications: EN 340, EN 1149-5, EN 13034+A1 (Type 5), EN 13982-1+A1 (Type 6), EN 1073-2; Cat. III
사양
  • 의류 사이즈:
    XXL
  • Colour:
    White
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    113-8229
  • Anti-static:
    +
  • Garment application:
    Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
  • Weight:
    60 g/m²