VWR®, 작업복, SMS
White, L
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
독특한 3층 적층 구조의 스펀본드 원단인 통기성이 있고 부드러운 SMS으로 만들어진 내구성 있는 정전기 방지 작업복은 높은 인장 강도와 단단함을 제공하고 유체 및 미립자를 방지합니다.
- 신축성 있는 후드
- 덮개가 있는 지퍼 잠금
- 신축성 있는 소매, 발목 및 허리, 엄지고리
- 서지 소매 (스티치 방법)
- 낮은 보푸라기 성능
이 작업복은 의료, 산업, 실험실, 전자 및 제약 분야에서 사용할 수 있습니다. 중요 환경 (IEST-RP-CC003.3 - Level I) 및 ISO Class 5 + 6 클린룸에서 사용하기에 적합합니다.
무게: 60 g/m²
EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Type 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Type 6), EN 1073-2:2002; Cat. III
Certifications: EN 340, EN 1149-5, EN 13034+A1 (Type 5), EN 13982-1+A1 (Type 6), EN 1073-2; Cat. III
Documents
사양
- 의류 사이즈:L
- Colour:White
- Seq:03
- Cat. No.:113-8227
- Anti-static:+
- Garment application:Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
- Weight:60 g/m²