Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetate 버퍼 USP 테스트 용액 (TS)
Acetate buffer TS, Plastic bottle, 100 mL
  85323.180
Acetate 버퍼 USP 테스트 용액 (TS)
  85323.180
 :  
Acetate 버퍼 USP 테스트 용액 (TS)
Acetate 버퍼 USP 테스트 용액 (TS)
Acetate buffer TS, Plastic bottle, 100 mL
 :  
₩513,611
1 * 100 mL
바로 사용 가능한 테스트 용액 (TS).
  • 약전 요구사항에 따라 생산
  • 시간과 비용 절감
  • 독립적, 추적 가능하며 인증됨
  • USP 34 준수
  • 분석 증명서 및 안전 데이터 시트 제공
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    100 mL
  • 설명:
    Acetate buffer TS