VWR®, 평량 보트, 종이
FSC® Certified, 35×35×15 mm, White
611-3258
VWR® 종이 경량 보트는 첫 번째 친환경 실험실 소모품 제품입니다.
- 폴리스티렌 평량 보트처럼 내용물을 제어하여 표준 평면 평량 보트보다 다루기 쉬움
- FDA 21 CFR 176:170을 충족하고, 수분 및 지방이 많은 식품과 접촉하는 종이의 성분 및 건조 식품 접촉용 FDA 21 CFR 176.170을 충족하는 기름 방지 종이로 제작됨
- 최대 210 ºC의 열 어플리케이션에 사용 가능
Eco-In 과 Eco-OUT 둘 다 만족합니다.
Eco-In : FSC® 인증을 받았으며 보트를 만드는 데 사용되는 종이는 목재 제품들로 만들어졌습니다.
Eco-out : 도시 폐기물 유량 에서 자연적으로 생분해됩니다.
- Colour:White
- 설명:FSC® Certified
- Seq:01
- W×D×H:35×35×15 mm
- Cat. No.:611-3258
- Environmentally Preferable:Waste Reducing|Sustainable Materials