주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 평량 보트, 종이

VWR®, 평량 보트, 종이

FSC® Certified, 45×45×15 mm, Brown
Catalog # 611-3257
   Waste Reducing|Sustainable Materials
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 평량 보트, 종이
Catalog # 611-3257
Supplier:  VWR Collection
   Waste Reducing|Sustainable Materials
VWR®, 평량 보트, 종이
VWR®, 평량 보트, 종이

FSC® Certified, 45×45×15 mm, Brown

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 500 items
Product Details & Documents

VWR® 종이 경량 보트는 첫 번째 친환경 실험실 소모품 제품입니다.

  • 폴리스티렌 평량 보트처럼 내용물을 제어하여 표준 평면 평량 보트보다 다루기 쉬움
  • FDA 21 CFR 176:170을 충족하고, 수분 및 지방이 많은 식품과 접촉하는 종이의 성분 및 건조 식품 접촉용 FDA 21 CFR 176.170을 충족하는 기름 방지 종이로 제작됨
  • 최대 210 ºC의 열 어플리케이션에 사용 가능

Eco-InEco-OUT 둘 다 만족합니다.
Eco-In : FSC® 인증을 받았으며 보트를 만드는 데 사용되는 종이는 목재 제품들로 만들어졌습니다.
Eco-out : 도시 폐기물 유량 에서 자연적으로 생분해됩니다.

Specifications
  • Colour:
    Brown
  • 설명:
    FSC® Certified
  • Seq:
    04
  • W×D×H:
    45×45×15 mm
  • Cat. No.:
    611-3257
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing|Sustainable Materials