VWR®, 평량 보트, 종이
FSC® Certified, 35×35×15 mm, Brown
제품 번호 611-3256
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 종이 경량 보트는 첫 번째 친환경 실험실 소모품 제품입니다.
- 폴리스티렌 평량 보트처럼 내용물을 제어하여 표준 평면 평량 보트보다 다루기 쉬움
- FDA 21 CFR 176:170을 충족하고, 수분 및 지방이 많은 식품과 접촉하는 종이의 성분 및 건조 식품 접촉용 FDA 21 CFR 176.170을 충족하는 기름 방지 종이로 제작됨
- 최대 210 ºC의 열 어플리케이션에 사용 가능
Eco-In 과 Eco-OUT 둘 다 만족합니다.
Eco-In : FSC® 인증을 받았으며 보트를 만드는 데 사용되는 종이는 목재 제품들로 만들어졌습니다.
Eco-out : 도시 폐기물 유량 에서 자연적으로 생분해됩니다.
Documents
VWR® for Weighing
Product Literature
사양
- Colour:Brown
- 설명:FSC® Certified
- Seq:02
- W×D×H:35×35×15 mm
- Cat. No.:611-3256
- Environmentally Preferable:Waste Reducing|Sustainable Materials
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



