VWR® Traceable® logger trac, 온도 로거
Product Details & Documents
이 온도 로거는 제품의 보관, 핸들링 및 운송 동안 데이터를 표시, 기록 및 보고할 수 있습니다.
- 사용자가 선택한 최소/최대값의 누적 온도 편차를 위한 활성 LCD 가 있고, 재사용 및 재프로그래밍이 가능하며 즉시 확인할 수 있고 필요한 경우 다운로드 할 수 있습니다.
- LCD는 허용 가능한 온도 범위 및 기록 간격을 기반으로 실행 중인 알람 기록을 표시합니다. 기록 간격동안 판독값이 허용된 매개변수를 벗어나면 알람 기록이 증가합니다.
- 알람 조건이 발생하면, 'ALARM' 알림이 디스플레이에 나타납니다: 사전 설정된 매개변수 내에서 너무 많은 알람 이벤트가 발생할 경우 알람 집계가 허용 가능한 최대 수(1~99)에 도달하면 'QUARANTINE'이 나타납니다.
- 운송 중 재료를 완벽하게 모니터링합니다
- 완전한 데이터를 위해 maxithermal 소프트웨어와 통합합니다
완벽한 유연성을 위해 사용자 정의 기록 간격은 원하는 날짜 수(4시간~365일) 또는 원하는 시간 (2초에서 24시간마다)을 기반으로 설정할 수 있습니다. 내부 플래시 메모리는 7680개의 판독값을 저장합니다. 데이터가 손실되지 않도록 메모리가 가득 차면 온도계는 데이터 기록을 중지합니다 (데이터를 덮어쓰지 않습니다). 기록하는 동안 다음 정보가 표시됩니다: 현재, 최소 및 최대 도달 온도 및 누적 실행 시간. 알람 조건이 발생하면, 추가적인 정보가 표시됩니다: 알람 기록, 'ALARM' 알림, 누적 알람 시간. 격리조건이 발생하면 추가적인 정보가 표시됩니다: 'QUARANTINE' 알림 ('ALARM' 알림 대신 사용 ), 알람 아이콘.
개별 Logger-Trac™ 온도계는 2 (낮음) 및 8 °C (높음)의 값으로 알람이 사전 설정되며 (판독값은 5분, 33초 마다 기록됩니다). 어느 위치에서든지 시약, 임상 시료, 백신, 의약품 및 식품은 물론 운송중인 물질을 모니터링하기 위한 완벽한 솔루션입니다.
활성 LCD 디스플레이 기술은 데이터를 다운로드할 필요 없이 지속 시간 (누적 시간)을 디스플레이에서 즉시 볼 수 있게합니다. 사용자는 1° 단위로 허용 가능한 온도 매개변수 (고온 및 저온 값) 를 선택할 수 있습니다. 누적 알람 지속시간 타이머는 판독값이 허용 가능한 온도 매개변수를 벗어날 때 마다 기록 시작 이후 총 이탈 시간을 제공합니다.
Certifications: A2LA에 의해 인증된 ISO/IEC 17025:2017 (1750.01) 교정 실험실의 정확도를 보장하는 개별 번호 Traceable® 인증서에 대한 다중 포인트 교정. CIPM 상호 인정 협약에 서명하는 NIST 또는 기타 공인 국가 측정 기관(NMI)을 통한 SI 단위 측정의 추적성을 나타냅니다.
납품 정보: 스타터 키트에는 로거, 케이블이 있는 USB 크래들 (케이블 포함), MaxiThermal 소프트웨어 패키지, 배터리 및 Traceable® 교정 인증서가 포함됩니다.
사양
- Range:T: –35...+50 °C
- 해상도:T: 0,1 °C
- 설명:Temperature logger, with Traceable® certificate of calibration
- Seq:02
- Accuracy:±0,2 (0...10) °C; otherwise ±1
- Cat. No.:620-2324
- Data memory - No. of readings:7680
- Weight:0.65 oz.
- Display:LCD