VWR®, 셀 스트레이너
Cell strainers, 100 µm pore size, yellow frame
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
균일한 간격의 메시 구멍이 있는 강력한 나일론 메시로 제조된 이 셀 스트레이너는 조직에서 균일한 단일 세포 현탁액을 일관되게 얻기 위해 1차 세포를 신속하게 분리하는 멸균된 사용하기 쉬운 장치입니다. 분석 전에 세포 현탁액 및 임상 샘플에서 덩어리와 파편을 안정적으로 제거하여 중요한 유세포 분석 및 세포 분류 기기를 보호하도록 설계되었습니다.
- 쉽게 식별할 수 있도록 서로 다른 색상의 3가지 메시 사이즈 제공
- 스트레이너의 확장된 입구를 통해 핀셋으로 무균 핸들링 가능
- 사용 준비 완료, 전자선 조사로 멸균됨
- 개별 포장
- 대부분의 50ml 원뿔형 튜브에 적합
- DNase 및 RNase 없음, 비발열성
ISO 9001, ISO 13485
Certifications: ISO 9001, ISO 13485
사양
- 설명:Cell strainers, 100 µm pore size, yellow frame
- Cat. No.:732-2759
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact