Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 셀 스트레이너
VWR®, 셀 스트레이너
Cell strainers, 70 µm pore size, white frame
제품 번호 732-2758
   Low Manufacturing Impact
공급사:   VWR Collection
VWR®, 셀 스트레이너
제품 번호 732-2758
공급사:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
VWR®, 셀 스트레이너
VWR®, 셀 스트레이너
Cell strainers, 70 µm pore size, white frame
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 50 items
Product Details & Documents
균일한 간격의 메시 구멍이 있는 강력한 나일론 메시로 제조된 이 셀 스트레이너는 조직에서 균일한 단일 세포 현탁액을 일관되게 얻기 위해 1차 세포를 신속하게 분리하는 멸균된 사용하기 쉬운 장치입니다. 분석 전에 세포 현탁액 및 임상 샘플에서 덩어리와 파편을 안정적으로 제거하여 중요한 유세포 분석 및 세포 분류 기기를 보호하도록 설계되었습니다.
  • 쉽게 식별할 수 있도록 서로 다른 색상의 3가지 메시 사이즈 제공
  • 스트레이너의 확장된 입구를 통해 핀셋으로 무균 핸들링 가능
  • 사용 준비 완료, 전자선 조사로 멸균됨
  • 개별 포장
  • 대부분의 50ml 원뿔형 튜브에 적합
  • DNase 및 RNase 없음, 비발열성
ISO 9001, ISO 13485
Certifications: ISO 9001, ISO 13485
사양
  • 설명:
    Cell strainers, 70 µm pore size, white frame
  • Cat. No.:
    732-2758
  • Environmental certification:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact