주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 8각, Spinbar®

마그네틱 스터러 바, 8각, Spinbar®

25 mm, 7,9 mm
제품 번호 VWRU58949-034
공급사:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 8각, Spinbar®
제품 번호 VWRU58949-034
공급사:  VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 8각, Spinbar®
마그네틱 스터러 바, 8각, Spinbar®

25 mm, 7,9 mm

Jump to:
Price
₩30,074
Log in 재고 확인
1 * 6 items
Product Details & Documents

레진 코팅된 PTFE 8각 모양의 마그네틱 스터러 바..

포장: 블리스터 팩에 포장됩니다.

사양
  • 직경:
    7,9 mm
  • 길이:
    25 mm
  • Seq:
    01