Aspirating pipettes
2, 278 mm
Catalog # VWRU414004-265
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS 피펫, 멸균.
- 다양한 진공 흡입 절차에 사용 가능
- 유리 파스퇴르 피펫의 안전한 대체품
- 비 플러그, 비 눈금, non pyrogenic
- 일회용
- 열 성형 종이/플라스틱 포장재로 오염으로부터 보호
: 50개씩 봉지 4개에 개별 포장되어 제공됩니다.
Specifications
- 용량:2
- 길이:278 mm
- Seq:02