VWR®, 바이오헤저드 백
PP, 60 L, 914×610 mm, 100 µm
제품 번호 VWRU14221-994
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
튼튼한 백은 먼저 오토클레이브 해야 하는 생물학적 유해 페기물을 처리하는 데 적합합니다. PP, 75 µm 두께, 빨간색, 'Biohazard' 라벨 포함.
- 최대 135 °C까지 오토클레이브 가능
- 유용한 온도 표시기 텍스트는 오토클레이브 전에는 흰색, 후에는 검은색
- 'Contents Have Been Autoclaved' 텍스트는 성공적인 오토클레이브를 나타냄
- 쉽게 식별할 수 있는 밝은 빨간색과 해당 경고 표시가 있는 눈에 잘 띄는 'Biohazard' 라벨
이 백은 DOT 승인을 받았습니다.
사양
- 용량:60 L
- 길이×너비:914×610 mm
- Material:PP
- Seq:10
- 두께:100 µm