스냅온 뚜껑이 있는 샘플 컨테이너
4700, 217,0 mm, 167,3 mm
제품 번호 VWRU89038-282
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, 반투명.
- 비산 방지 소재
- 휴대성을 위한 손잡이 장착
- 우수한 내화학성 및 온도 저항성
병리학, 산업 및 환경 시료 보관에 적합합니다.
사양
- 외부 직경:217,0 mm
- 용량:4700
- 높이:167,3 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



