Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 mL
제품 번호 X251-07
공급사:   Avantor
Polysorbate 20, J.T.Baker®
제품 번호 X251-07
공급사:  Avantor
CAS Number:  9005-64-5
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 mL
Jump to:
CAS Number:  9005-64-5
Price
₩213,716
Log in 재고 확인
1 * 500 mL
Product Details & Documents
동의어:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • CAS Number:9005-64-5
  • 화학식:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL 번호:MFCD00165986
  • 밀도:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:500-018-3
  • UN:0000
Documents
사양
사양 테스트 결과
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    Passes Test
  • Identification (by IR):
    Passes Test
사양
  • 포장 유형:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Pk:
    500 mL
사양